Learn More
Epredia™ Coverglass Thumb Forceps, 4.75 in. (12.1cm)
Choose 4.75 in. (12.1cm) coverglass thumb forceps for quality and precision.
Marca:  Epredia™ 19040
26.69 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21628" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12607776
  • 34.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Features:
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
Specifica
Specifica
Coverglass Thumb
4.75 in.
12.1 cm