missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Coverguard™ Helvite Basses S1-P Sneakers
102.00€
Specifications
Certificazione/Conformità | CE Certified, EN ISO EN20345:2011 CLASSE S1-P SRA HRO |
---|---|
Colore | Black, Orange |
Materiale pianta del piede | Rubber |
Materiale rivestimento interno | Mesh |
Materiale | Textile |
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
12008366
|
Euro Protection™
9HEVL44 |
44 |
102.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12088356
|
Euro Protection™
9HEVL42 |
42 |
102.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifications
CE Certified, EN ISO EN20345:2011 CLASSE S1-P SRA HRO | |
Rubber | |
Textile | |
Rubber |
Black, Orange | |
Mesh | |
Puncture-resistant, antistatic, antimagnetic | |
Sneakers |