Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Barbed Metal Quick Disconnect Straight-through Fittings
Ideal for use with gases or liquids
Marca:  Cole-Parmer™ 31403-25
Codice prodotto. 15417193
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Metal quick-disconnect couplings require a fitting body and an insert with the same flow size (order separately).
  • Withstands vacuum to 250psi.
  • Temperature range: -40 to +180°F.
Specifica
Specifica
Quick-Disconnect Fitting
Autoclavable
5.1 cm
-40°C
1/4 in.
Autoclave or Ethylene Oxide
180°F
Quick-Disconnect x Barb Connection
Brass
-40°F
1/4 in.
1/8 in.
250 psi
82°C