Learn More
CPC™ Raccordi a sgancio rapido per volumi elevati serie HFC
0.37 in. (9.5mm) flow diameter
37.45€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 9.5 mm
Min. Operating Temperature (English) 32°F
Min. Operating Temperature (Metric) 0°C
Altezza (sistema metrico) 36 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.4 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Overall Length (English) Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Overall Length (English) Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
11987985
Vedere i documenti
CPC™
17812
0.5 in. 2.8 in. NPT da 0.5 pollici
37.45€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Gli accoppiamenti con flusso ad alto volume consentono un flusso paragonabile a molti accoppiamenti nominali da 0.5 pollici
  • Con valvole di arresto
  • Polipropilene grigio resistente agli agenti chimici, con molle in acciaio inox 316 e O-ring in EPDM a tenuta ermetica
  • Pressione di esercizio: da sottovuoto a 60 psi (4.2 bar)
  • Temperatura di esercizio: da 0° a 71°C (da 32° a 160°F)
  • Sterilizzabili per irraggiamento
  • I corpi presentano raccordi con filettatura MNPT o portagomma (per collegamento in linea); con valvole di arresto
  • Gli inserti presentano raccordi portagomma con filettatura MNPT, dritti o ad angolo retto; con o senza valvole di arresto
Le misure di corpo e inserto devono corrispondere, ma le dimensioni del diametro interno dei tubi possono essere diverse.
Ideale per apparecchiature da laboratorio, strumentazione medicale e chirurgica, trasferimento di acqua, impianti di trattamento aria e altre applicazioni
Specifica
Specifica
9.5 mm
0°C
1.4 in.
Grigio
160°F
32°F
36 mm
Valvole d’arresto
60 psi
71°C