Learn More
Pal International™ Soprascarpe in polietilene CPE
Made from high quality embossed polyethylene providing strength and grip on slippery floors. Pal International™ CPE Overshoes are elasticised at the ankle ensuring a good fit and offering protection for floors and footwear in a range of industries.
6.05€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per la protezione del pavimento e delle calzature, garantendo l'igiene ambientale in moltissimi settori |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 35.56 cm |
Materiale | Chlorinated Polyethylene |
Size | Misura unica |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30158549
|
Pal International™
R21233AX |
Blue |
6.05€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Constructed of high-quality embossed polyethylene providing strength and grip
- Large 35.6cm (14 in.) size and elasticized ankle ensure a good fit on most feet
- Suitable for protecting floors and footwear and ensuring environmental hygiene in a range of industries
- Come in 3 colors (red, white or blue) to support color-coded hygiene workwear
- High-volume packs dispense 2,000 pairs
Specifica
Adatto per la protezione del pavimento e delle calzature, garantendo l'igiene ambientale in moltissimi settori | |
35.56 cm | |
Misura unica | |
CPE |
14 in. | |
Chlorinated Polyethylene | |
Suola liscia | |
Soprascarpe CPE |