Learn More
Slice™ Craft Knife
Click to view available options
Colore:
Black/Orange
Gray/Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Blade type: straight edge, rounded tip
- Handle type: fixed position
- No-roll handle with cross-hatch grip
- Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
- Reduces injuries, lowers costs
- Non-sparking, non-conductive blade
- Includes one 10518 straight-edge, rounded-tip blade
- Ambidextrous design
- No-tool blade change
- Fewer blade changes = fewer injuries
Specifica
Specifica
| Tipo di maniglia | Fixed blade, No-roll handle with cross-hatch grip |
| Product Type | Craft Knife |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Slice™ Blades: 10518, 10520 |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.42 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 163 mm |
| Materiale | GFN, Brass, Polypropylene, Zirconium Oxide |
| Colore | Black/Orange |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safety Cutting |
| Include | 1 ceramic straight-edge rounded-tip blade |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Vedi altri risultati |