Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34555 Shoes
ESD dissipative shoe is Sanitized™ treated. In cludes TPU sole with extremly high slip resistance.
Marca:  Abeba™ 34555/42
Codice prodotto. 15553764
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
  • Microfiber
  • White
  • Aluminum toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3579)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area adjustable, with elastic band
  • velcro fastening
  • Scratch-resistant coating in toe area
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
Microfiber
Slip-resistant
34555
White
42
Polyurethane
Aluminum