Learn More
Cresol Red, Pure, Indicator Grade, solid, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical C/7460/44
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
290°C | |
C21H18O5S | |
382.42g/mol | |
Green | |
Powder |
1733-12-6 | |
5878 | |
Glass Jar | |
5 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cresol Red