Learn More
Fisherbrand™ Crimp Neck Vial, Clear Glass
48.04 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Crimp Neck
- Flat bottom
- Glass li>Clear
Specifica
Clear | |
Glass | |
Storage | |
Polypropylene Box | |
100 mL | |
94.5 mm | |
3rd Hydrolytic Class | |
No |
51.6 mm | |
118.8 mL | |
Crimp | |
6000 μL | |
Flat Bottom | |
100 | |
ND20 |