Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Codice prodotto. 11844890 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
11mm Crimping Head
13mm Crimping Head
20mm Crimping Head
32mm Crimping Head
7.5mm Crimping Head
8mm Crimping Head
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Aluminum Cap
Aluminum/Steel Caps
Flip Top/Flip Off Seals
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11844890
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool.
  • Crimping Head
  • Pneumatic
  • Steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 11mm Crimping Head
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aluminum Cap