Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) tappo:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Crimping Head for Aluminum Caps
Specifica
Specifica
| Descrizione | 11mm Crimping Head |
| Diametro (sistema metrico) tappo | 11 mm |
| Materiale | Plastic, Steel |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo | Crimping Head |