Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station
For use with Programmable Electronic High Power Crimp Station
414.12€ - 443.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) tappo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) tappo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15532340
|
Fisherbrand™
20 06 3206 |
20 mm | N/A | |||||||
15542300
|
Fisherbrand™
08 06 3200 |
8 mm |
443.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15542310
|
Fisherbrand™
11 06 3202 |
11 mm | N/A | |||||||
15562330
|
Fisherbrand™
13 06 3204 |
13 mm | N/A | |||||||
Descrizione
- Crimping Head for Aluminum Caps
Specifica
Plastic, Steel | |
Crimping Head |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Crimping Heads for Programmable Electronic High Power Crimp Station