Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody (6G12) - C-terminus - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
288.00€ - 685.00€
Specifica
Antigene | CRISPR-Cas9 |
---|---|
Clone | 6G12 |
Concentrazione | 1.0 mg/mL |
Diluizione | Western Blot 1:1000, Simple Western 10-20 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) |
Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ChIP Assay |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18232560
|
Bio-Techne
NBP2-52398SS |
0.025 mL |
288.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18095476
|
Bio-Techne
NBP2-52398 |
0.1 mL |
685.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).Specifica
CRISPR-Cas9 | |
1.0 mg/mL | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ChIP Assay | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy | |
PBS with 0.02% Sodium Azide | |
Recombinant C-terminal fragment of S.pyogenes CRISPR/Cas9. [UniProt# Q99ZW2] | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
6G12 | |
Western Blot 1:1000, Simple Western 10-20 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Bacteria | |
Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease, SpyCas9 | |
IgG1 κ | |
Protein G purified | |
Cas9 from Streptococcus pyogene. |