Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody (6G12), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Bio-Techne NBP2-52398C
626.40 EUR valido fino al 2025-03-28
Usa il codice promo "25306" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18259520
  • 783.00€ / 0.10mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CRISPR-Cas9
Monoclonal
DyLight 650
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Bacteria
Purified
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
6G12
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Recombinant C-terminal fragment of S.pyogenes CRISPR/Cas9. [UniProt# Q99ZW2]
0.1 mL
Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
This CRISPR-Cas9 antibody (6G12) - C-terminus is specific to Cas9 from Streptococcus pyogene.
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ