Learn More
Notrax Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Side-to-Side Wide Ribs, Gray
Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marca:  Notrax 406C0024GY
Codice prodotto. 17742048
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
  • Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl supported by independent laboratory testing
  • Side-to-side wide ribs provide traction and easy to sweep clean
  • Available with yellow borders along sides to comply with OSHA code 1910-144
  • All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifica
Specifica
Gray
1830 cm
Industrial and Commercial Matting
60 ft.
Microcellular Vinyl
60 cm