Learn More
Crotyl chloride, 70%, tech.
Codice prodotto. 10417560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10417560
Marca: Thermo Scientific Acros 154801000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 591-97-9 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Crotyl chloride
Nota nome tech., 70%
CAS 591-97-9, 563-52-0, 1190-22-3
Punto di fusione -65.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C to 85.0°C
Punto d'infiammabilità −15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 65% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H7Cl
Formula lineare CH3CH=CHCH2Cl
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4360
Numero MDL MFCD00000987
Quantità 100 mL
Beilstein 01, II, 176
Indice di Merck 15, 2130
Gravità specifica 0.92
Sinonimo 1-Chloro-2-butene
Informazioni di solubilità Solubility in water:+/- 14g/L (20°C)
Molecular Weight (g/mol) 90.55
Viscosità 0.46 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 90.55
Percent Purity 70%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Crotyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.