Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Shoulder-Length Cryogenic Gloves
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideali per l’uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
- Comodi e leggeri, altamente flessibili Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
- Resistenti all'acqua e impermeabili con rivestimento traspirante 'stay-dry'
- Non contengono amianto
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420, EN 511 |
| Descrizione | Shoulder Length |
| Colore | Blue |
| Hand | Specific |
| Product Type | Cryogenic Gloves |
| Size | X-Large |
| EN388 Standard | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dry Ice Handling, Low/Ultra-Low Temperature Freezers, and Closed Cryogenic Systems |
| Serie | Cryo-Gloves™ |
| Temperature (English) Min | -320°F |
| Vedi altri risultati |