missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Waterproof Mid-Arm Length Cryogenic Gloves

Codice prodotto. 11736419
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
1 paio
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.

Codice prodotto. 11736419

Marca: Tempshield™ MALWP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.

A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).

A thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes. State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).

Ideali per l’uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.

  • Comodi e leggeri, altamente flessibili Protezione delle mani e delle braccia con temperature fino a 250 °F (162 °C)
  • Resistenti all'acqua e impermeabili con rivestimento traspirante 'stay-dry'
  • Non contengono amianto

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) EN 420, EN 511
Descrizione Mid-Arm Length
Colore Blue
Hand Specific
Product Type Waterproof Cryogenic Gloves
Size Large
EN388 Standard Yes
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing/Transferring Cryogenic Liquids, Removing Samples from Cryogenic Liquids, and Open Cryogenic Containers with the Chance of Exposure to Liquids/Splashes
Serie Cryo-Gloves™
Temperature (English) Min -320°F
Temperatura min. (sistema metrico) -196°C
Lunghezza (sistema imperiale) 13.3 to 15.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33.5 to 39.5 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato