Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Gloves - Mid-Arm Length
Codice prodotto. 12763847 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 12763847
Marca: Thermo Scientific™ 189562
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
  • Comfortable, lightweight, and breathable protection
  • Side release buckles for quick on/off
  • Available in a variety of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Mid-Arm Length
Colore Blue
Hand Specific
Size Large
Da utilizzare con (applicazione) Handling Samples from Ultra Low Temperature and Cryogenic Storage
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.6 cm