Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Gloves - Wrist Length
Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
240.20€ - 608.03€
Specifica
Descrizione Wrist Length
Colore Blue
Da utilizzare con (applicazione) Handling Samples from Ultra Low Temperature and Cryogenic Storage
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15137665
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
189573
Small
240.20€
1 paio
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15649316
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
189574
Medium
608.03€
1 paio
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15659316
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
189575
Large
244.22€
1 paio
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
  • Comfortable, lightweight, and breathable protection
  • Side release buckles for quick on/off
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
Wrist Length
Handling Samples from Ultra Low Temperature and Cryogenic Storage
30.5 cm
Blue
12 in.