Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Set
Label cryogenic vials to -200°C (-328°F) with the Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Set. The ink is fast-drying, nonsmearing and permanent.
61.00€ - 155.00€
Specifica
Gamma di temperatura | -200°C, -328°F |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | cryovials and boxes |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15289134
|
Thermo Scientific™
4000221 |
Cryo Marker Pen Set; Multi-Color |
61.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15611105
|
Thermo Scientific™
4000222 |
Cryo Marker Pen Set; Black |
155.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Label cryogenic vials to -200°C (-328°F) with the Thermo Scientific™ Cryo Marker Pen Set. The ink is fast-drying, nonsmearing and permanent.
- Multicolor set includes four fine-tip pens in black, blue, green and red
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
-200°C, -328°F | |
cryovials and boxes |