Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori criogenici
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget.
Marca: Thermo Scientific™ 330821
482.79 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I contenitori criogenici Thermo Scientific™ sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e budget. Sono disponibili in materiali che vanno dal più economico al resistente policarbonato infrangibile. Queste scatole sono caratterizzate dal formato di conservazione più compatto disponibile: 169 provette da 1 ml in una scatola criogenica standard.
- Durable, all-plastic cryoboxes for short- or long-term storage
- Keyed lids on plastic cryoboxes prevent misalignment
- Plastic boxes are autoclavable for decontamination and usable at temperature range from -196°C to +121°C
- Printed grid on plastic lids for easy inventory management
- Economical chipboard/cardboard cryoboxes for short term storage
- Chipboard/cardboard boxes have dividers and vents in base for good drainage and air circulation
- Available with dividers from 25 to 169 tube storage
Specifica
Polycarbonate, 132 x 132 x 52mm | |
Polycarbonate | |
Cryo Box | |
Nunc | |
8 x 8 | |
5.25 in. | |
5.25 in. | |
2.13 in. | |
6 kg |
Bianco | |
Square | |
64 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes) | |
4/Pk., 24/Cs. | |
133 x 133 x 52 mm | |
133 mm | |
133 mm | |
52 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
7411713010 | Certificato di conformità | 24/11/2024 | 330821 |
7425178010 | Certificato di conformità | 24/11/2024 | 330821 |
7301785010 | Certificato di conformità | 06/11/2021 | 330821 |
7310875010 | Certificato di conformità | 11/08/2020 | 330821 |
7331114010 | Certificato di conformità | 29/07/2020 | 330821 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.