Learn More
Thermo Scientific™ Pinza CryoClaw
Retrieve vials, ampoules and cryoboxes from cryogenic vessels using the Thermo Scientific™ CryoClaw.
Marca:  Thermo Scientific™ AY509X18
Codice prodotto. 10318253
  • 273.36€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Retrieve vials, ampoules and cryoboxes from cryogenic vessels using the Thermo Scientific™ CryoClaw.
  • Rubber suction cups retrieve ampules or boxes that fall from racks or cans into cryogenic vessels
  • Can also be used to reach overhead items or to safely move radioisotopes without touching containers
  • Length 41in. (104cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Estrattore di fiale CryoClaw
CryoClaw
Tutti i modelli CryoPlus
Vials