Learn More
Eppendorf™ Ultracongelatore CryoCube™ F101h, 230V/50Hz
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7084490
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16319636
Marca: Eppendorf™ F101341001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The F101h ultra-low temperature (ULT) freezer is ideal for under-bench storage of smaller sample collections. By providing reliable -80 °C temperatures in a compact design, the CryoCube™ F101h offers long-lasting and safe sample storage.
State cercando un ultracongelatore personale da sistemare sotto al banco?\nL'ultracongelatore Eppendorf CryoCube F101h ULTunisce un design compatto e un effettivo raffreddamento a -80 °C per offrire un sistema di lunga durata e affidabile in grado di garantire una conservazione sicura dei vostri campioni. ULT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 101 L
Gamma di temperatura Da -50 °C a -86 °C
No. of Doors 1
Sportelli interni 2
Materiale armadietto Stainless Steel
Isolamento Isolamento con pannelli sottovuoto / schiuma poliuretanica
Interno acero inoxidable
Finitura esterna Acciaio verniciato a polvere
N. di rack per kit 6
Stile Verticale
Dimensioni interne (L x P x A) 33x48x64 cm
Dimensioni esterne (L x P x A) 56,6x90x83 cm
Ingombro (sistema metrico) 90 x 56.6 cm
Registratore grafico di temperatura Standard
Sistemi di backup CO2 or LN2 Optional
Amperaggio 5 A
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Compressore 2 stadi
Peso (sistema metrico) 123 kg