Learn More
Eppendorf™ Ultracongelatore CryoCube™ F101h, 230V/50Hz
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
State cercando un ultracongelatore personale da sistemare sotto al banco?\nL'ultracongelatore Eppendorf CryoCube F101h ULTunisce un design compatto e un effettivo raffreddamento a -80 °C per offrire un sistema di lunga durata e affidabile in grado di garantire una conservazione sicura dei vostri campioni. ULT
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 101 L |
| Gamma di temperatura | Da -50 °C a -86 °C |
| No. of Doors | 1 |
| Sportelli interni | 2 |
| Materiale armadietto | Stainless Steel |
| Isolamento | Isolamento con pannelli sottovuoto / schiuma poliuretanica |
| Interno | acero inoxidable |
| Finitura esterna | Acciaio verniciato a polvere |
| N. di rack per kit | 6 |
| Stile | Verticale |
| Vedi altri risultati |