Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, EU/UK
GREENER_CHOICE
Gli ultracongelatori CryoCube F570 offrono una protezione superiore per i campioni con costi minimi di esercizio. Grazie alla struttura a 5 scomparti e alla presenza di 5 porte interne isolate per un facile accesso ai campioni, la schiuma poliuretanica solida protegge i vostri preziosi campioni.
Marca:  Eppendorf™ F571300031
11646.54 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25041" per avere il tuo prezzo promozionale.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17162966
  • 13338.14€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Volume: 570 L, ad es. fino a 40.000 campioni
  • Isolamento efficace, composto da un isolamento tradizionale e pannelli isolanti sottovuoto, che consente di risparmiare energia
  • Efficiente sistema di controllo del compressore che riduce la durata dei cicli e quindi il consumo di energia e rende più lunga la vita utile del congelatore
  • Lo sfiato d'aria automatico presente sulla porta anteriore dei modelli verticali CryoCube migliora il consumo di energia, assicurando un accesso rapido ai campioni
  • Interruttore principale richiudibile per prevenire uno spegnimento accidentale
  • Alloggiamento per registratore su carta per la documentazione dei dati
  • La maniglia ergonomica dei modelli CryoCube basati su Eppendorf PhysioCare Concept™ richiede meno forza e assicura un accesso agevolato
  • Versioni con raffreddamento ad aria e con raffreddamento ad acqua per un risparmio energetico ancora maggiore
  • Interno in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di manutenzione e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, EU/UK > 230 V, 50 Hz