Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Una soluzione di conservazione completa per un ultracongelatore si basa sulle scatole di conservazione. Queste devono essere conservate in rack dedicati. Questi rack di metallo permettono di utilizzare in modo ottimale lo spazio a disposizione e di ritrovare facilmente le scatole con i campioni.
Marca: Eppendorf™ 6001072910
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Stainless steel rack for boxes
Specifica
Rack | |
4 x 6 | |
Gray | |
Stainless Steel | |
Rectangular | |
No | |
64 mm (2.5 in.) Boxes | |
563 mm | |
412 mm |
Freezer Rack | |
Not Autoclavable | |
Boxes | |
24 | |
6 | |
Non-sterile | |
5.5 x 22.2 x 16.2 in. | |
140 mm |