Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
GREENER_CHOICE
Costruite l'ultracongelatore attorno al campione: la serie Eppendorf CryoCube™ F740 è il nuovo arrivo nella gamma di ultracongelatori Eppendorf.
18262.76€ - 19136.24€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 740 L
Sportelli interni 3
Isolamento Vacuum, Polyurethane Foam
Certificazione/Conformità CE
Warranty 5 years
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Modello N. di rack per kit Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello N. di rack per kit Prezzo Quantità e disponibilità  
15703409
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
F740320011
F740hi 3 Shelves with Left Handle
18262.76€
Pezzo
15922381
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
F740320021
F740hi 3 Shelves with Right Handle
19136.24€
Pezzo
15932381
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
F740320031
F740hi 5 Shelves with Left Handle
18262.76€
Pezzo
15942381
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
F740320041
F740hi 5 Shelves with Right Handle
19136.24€
Pezzo
15962381
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
F740320111
F740hiw 3 Shelves with Left Handle
18789.86€
Pezzo
15982381
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
F740320131
F740hiw 5 Shelves with Left Handle
18789.86€
Descrizione
  • Interfaccia touchscreen
  • Volume:740 L
  • Consuma solo 10,5 kWh/giorno (verde)
  • Ospita fino a 57.600 campioni\nDalla temperatura ambiente fino a -80 °C, il tempo di raffreddamento è di 250 min (230 V/50 Hz)
  • Interno: acciaio inossidabile; esterno: acciaio verniciato a polvere
  • Schiuma di poliuretano + pannelli isolanti sottovuoto (corpo + porta)
  • 3 scomparti con 3 porte interne isolate ed ermetiche
  • Porta esterna con apertura a sinistra
  • Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 (tipo stretto) come backup per la massima sicurezza dei campioni
Specifica
Specifica
740 L
Vacuum, Polyurethane Foam
5 years
3
CE
230 V 50 Hz
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ CryoCube™ F740