Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740hi, con interfaccia touchscreen
Costruite l'ultracongelatore attorno al campione: la serie Eppendorf CryoCube™ F740 è il nuovo arrivo nella gamma di ultracongelatori Eppendorf.
Specifica
Tipo | Air-cooled |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 740 L |
Sportelli interni | 3 |
Isolamento | Vacuum, Polyurethane Foam |
Stile | Upright |
Descrizione
- Interfaccia touchscreen
- Volume:740 L
- Consuma solo 10,5 kWh/giorno (verde)
- Ospita fino a 57.600 campioni\nDalla temperatura ambiente fino a -80 °C, il tempo di raffreddamento è di 250 min (230 V/50 Hz)
- Interno: acciaio inossidabile; esterno: acciaio verniciato a polvere
- Schiuma di poliuretano + pannelli isolanti sottovuoto (corpo + porta)
- 3 scomparti con 3 porte interne isolate ed ermetiche
- Porta esterna con apertura a sinistra
- Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 (tipo stretto) come backup per la massima sicurezza dei campioni
Specifica
Air-cooled | |
3 | |
Upright | |
230 V 50 Hz |
740 L | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
Gray | |
10,500 w |