Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ Left Hand F740h with 5 Shelves
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione del campione sicura e costi di utilizzazione minimi. Con fino a 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740h è il modello di base green della classe da 740 L. PhysioCare Concept garantisce un uso facile e comodo in termini di ergonomia.
15172.50€ - 17970.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 740 L |
---|---|
Temperatura (punto di regolazione) | Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min |
Door Style | Sealed, Insulated |
Sportelli interni | 3 |
Lato del perno | Right |
Codice del prodotto | Marca | Sistemi di backup | Registratore grafico di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sistemi di backup | Registratore grafico di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15977085
|
Eppendorf™
F740342031 |
CO2 (factory installed) | No |
17970.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15957095
|
Eppendorf™
F740343031 |
LN2 (factory installed) | No |
17970.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15937105
|
Eppendorf™
F740344031 |
CO2 (factory installed) | Standard |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15917115
|
Eppendorf™
F740345031 |
LN2 (factory installed) | Standard |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15997075
|
Eppendorf™
F740341031 |
Not Available | Standard |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
La serie si basa su tre modelli:- CryoCube F570: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano), refrigeranti classici, raffreddamento ad aria
- CryoCube F570h: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad aria
- CryoCube F570hw: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad acqua
Specifica
740 L | |
Sealed, Insulated | |
Right | |
Stainless Steel | |
5 | |
No | |
62.1 × 86.5 × 139 cm | |
100 to 240 V, 50 to 60 Hz | |
R290 / R170 |
Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min | |
3 | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
LED | |
91.5 × 109.9 × 197.3 cm | |
Password Protected | |
Consumes 11.8 kWh/day | |
Samples (57,600) |