Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ High-Efficiency Cryogenic Storage Systems with Battery Back-up, 797 L
Codice prodotto. 17314650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
797 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17314650
Marca: Thermo Scientific™ CE8140BB
The Thermo Scientific™ CryoExtra™ Series features automated temperature monitoring, microprocessor-based LN2 level control, and a built-in battery back-up systems, providing peace-of-mind for valuable samples.
Designed for both liquid and vapor phase storage, the Thermo Scientific™ CryoExtra™ Series features automated temperature monitoring, microprocessor-based LN2 level control, and a built-in battery back-up systems, providing peace-of-mind for valuable samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Auto-fill LN2 Cryogenic Storage
Capacità (sistema imperiale) 28.14 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 797 L
No. of Doors 1
Materiale armadietto Stainless Steel
Isolamento Vacuum
Finitura esterna Stainless Steel
Certificazione/Conformità CE
Ruote 3 in. casters (standard)
Dimensioni esterne (L x P x A) 49 x 51 x 67 in. (1245 x 1295 x 1702 mm)
Diametro (sistema imperiale) 42 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 17.5 in.
Diametro (sistema metrico) 1067 mm
Diameter (Metric) Inside Neck 445 mm
Opzioni di monitoraggio Access Port for Independent Probe
Amperaggio 0.73A at 110 V and .35A at 230 V
Tensione 100/230 V
Requisiti elettrici 100-230 V
Frequenza 50/60 Hz
Capacità del criotubo 40,600 2 mL vial capacity (max)
Peso di spedizione (sistema metrico) 469 kg
Peso (sistema imperiale) 720 lb.
Peso (sistema metrico) 327 kg
Capacità Vials (40,600 x 2 mL)