Learn More
Thermo Scientific™ Cryogenic Box Dividers
Maximize storage capacity with Thermo Scientific™ Croygenic Boxes, for use in Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage.
7.10€ - 616.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15853600
|
Thermo Scientific™
189387 |
25-cell | Cardboard Divider | Square Cryo Box |
8.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11804550
|
Thermo Scientific™
4000013 |
100-cell | Cardboard Divider | Square Cryo Box |
7.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10222240
|
Thermo Scientific™
4000014 |
2mL with 100-cell divider | Fiberboard Box | CryoPlus 1,2,3,4 |
7.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15162784
|
Thermo Scientific™
4000015 |
4mL with 100 cell divider | Fiberboard Box | CryoPlus 1,2,3,4 |
7.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10465245
|
Thermo Scientific™
4000174 |
40-cell | Cardboard Divider | Cryoboxes |
7.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11781569
|
Thermo Scientific™
4000181 |
81-cell | Cardboard Divider | Arrowhead box |
24.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10752454
|
Thermo Scientific™
4000189 |
2.0 in., includes 40-cell divider | Fiberboard Box | CryoPlus 1,2,3,4 |
7.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11771569
|
Thermo Scientific™
4000193 |
2mL with 81 (includes 81 cell divider) | Fiberboard Box | CryoPlus 1,2,3,4 |
24.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15126443
|
Thermo Scientific™
4000195 |
4mL with 81 (includes 81 cell divider) | Fiberboard Box | CryoPlus 1,2,3,4 |
24.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11814550
|
Thermo Scientific™
4000238 |
2mL (without 100 cell divider) | Stainless Steel Box | CryoPlus 1,2,3,4 |
32.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11839700
|
Thermo Scientific™
4000260 |
2mL, 12 cardboard boxes (25 cell divider) | Liquid Phase Vertical Rack | CryoPlus 1,2,3,4 |
616.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Maximize storage capacity with Thermo Scientific™ Croygenic Box Dividers, for use in Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage.
For Cardboard boxes
- Vertical (2mL with 100 cell divider)
- Square (2, 4 or 5mL with 100 cell divider)
- Arrowhead (2, 4 or 5mL with 81 cell divider)
For Polycarbonate boxes
- Vertical (2mL with 100 or 81 cell division)
- Square (2mL with 100 or 81 cell division; 4mL with 81 cell division)
For Stainless-steel boxes†
- Square (2 or 4mL)
- Arrowhead (2mL) †Stainless steel boxes do not include cell dividers
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
Boxes |