Learn More
Heathrow Scientific™ Diversified Biotech Foglio di etichette criogeniche
Adesione garantita senza danneggiamenti nel congelatore criogenico. Le etichette in poliolefine criogeniche Diversified Biotech resistono a temperature estreme, bollitura, autoclavaggio, agenti caustici e centrifugazione senza subire distacchi, screpolature o deterioramento. In rotoli o fogli per stampante in due formati.
Marca: Heathrow Scientific™ HEALCRY-1200
84.16 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.41220kg
Descrizione
Per un'etichettatura sicura e senza compromessi di fiale criogeniche e microprovette- Etichette monouso in poliolefina flessibile chimicamente inerte
- Adesivo acrilico per un'adesione sicura sulla maggior parte delle plastiche (si consiglia l'uso di provette in PP vergine al 100%), vetro e metalli
- Combinazione esclusiva di etichetta/adesivo per un'espansione/contrazione simultanea alle variazioni della temperatura
- Etichette pretagliate a strappo etichette, comodi fogli per stampanti a prova di inceppamenti
- Etichette da 38 x 19 mm perfette per usi generali
- Resistenti a temperature da -196 °C a +150 °C
- Per stoccaggi in congelatori criogenici
- Fase liquida e vapore LN2
- Bagni d'acqua a 100 °C
- Per autoclave e forni con temperature medie di 150 °C
- Resistenti alla maggior parte di solventi e agenti caustici
- Per centrifugazione
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Foglio | |
Front | |
Rotoli di etichette criogeniche | |
Labeling for items used in conjunction with cryogenic storage, LN2 use, centrifugation, autoclaving, water baths and boiling | |
5 | |
Confezione da 1200 | |
-320.8°F to +302°F | |
1.5 x 0.75 in. (38 x 19 mm) | |
38 mm | |
19 mm |
Acrilico | |
Matte | |
Poliolefina | |
Laser | |
Non-sterile | |
General Use Labeling | |
60 | |
38 x 19 mm | |
-196°C to +150°C | |
1.5 in. | |
0.75 in. |