Learn More
BRAND™ Cryogenic Tube with Screw Cap
Cryogenic Tube with Screw Cap designed for storage of biological material in the gas phase of liquid nitrogen.
438.00€ - 667.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 12.5 mm |
---|---|
Product Type | Cryogenic Storage Tube |
Descrizione | γ-sterile |
Autoclavabile | Autoclavable |
Stile filo | Internal |
Codice del prodotto | Marca | Forma del fondo | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma del fondo | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10024220
|
BRAND™
114840 |
Flat, Self-standing | 1.2 mL |
438.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10084090
|
BRAND™
114844 |
Flat, Self-standing | 4 mL |
667.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10115880
|
BRAND™
114843 |
Round | 4 mL |
585.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Designed for storage of biological material, such as microorganisms, human and animal cells, etc. in the gas phase of liquid nitrogen
- Autoclavable at 121°C (2 bar), according to DIN EN 285
- Graduated
- Large frosted marking area and colored cap inserts for easy sample identification
- Temperature stability to -196°C
- CE-marked according to IVD-Directive 98/79 CE
- RNase-, DNase-, DNA and endotoxin-free
Specifica
12.5 mm | |
γ-sterile | |
Internal | |
Polypropylene |
Cryogenic Storage Tube | |
Autoclavable | |
Sterile | |
Screw Cap |