Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers
Maximize capacity and protect sample integrity with Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers, for use with CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage systems.
25.60€ - 2950.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11841200
|
Thermo Scientific™
4000047 |
Platform Divider; 500mL Gambro DF-200 for frames and canisters | CryoPlus 3 |
2950.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11851200
|
Thermo Scientific™
4000048 |
Platform Divider; 700mL Gambro DF-700 for frames and canisters | CryoPlus 3 |
2730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11861200
|
Thermo Scientific™
4000052 |
Platform Divider; 500mL Gambro DF-200 for frames and canisters | CryoPlus 4 |
2950.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11857993
|
Thermo Scientific™
4000076 |
Platform Divider; 500mL Fenwal 4R5462 for frames and canisters | CryoPlus 2 |
2580.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10705725
|
Thermo Scientific™
4000332 |
Cassettes; Bag Capacity 500mL bag, Gambro DF-200 sliding canister | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
81.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11811200
|
Thermo Scientific™
LT4000333 |
Cassettes; Bag capacity 700mL, Gambro DF-700 sliding canister | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
65.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10091584
|
Thermo Scientific™
4000335 |
Cassettes; Bag Capacity 250mL bag, Fenwal 4R5461 sliding canister | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
71.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10386764
|
Thermo Scientific™
4000336 |
Cassettes; Bag Capacity 500mL bag, Fenwal 4R5462 sliding canister | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
71.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15549251
|
Thermo Scientific™
4000356 |
Cassettes; Bag capacity 500mL, Gambro DF-200 swing arm canister | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
96.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15542066
|
Thermo Scientific™
4000357 |
Cassettes; Bag capacity 700mL, Gambro DF-700 swing arm canister | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
87.20€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11821200
|
Thermo Scientific™
4000368 |
Frames, liquid phase; Bag capacity 500mL, Gambro DF-200, holds 4 cassettes | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
129.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11831200
|
Thermo Scientific™
4000369 |
Frames, liquid phase; Bag capacity 700mL, Gambro DF-700, holds 4 cassettes | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 |
78.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15700797
|
Thermo Scientific™
4000371 |
Frames, liquid phase; Bag Capacity 250mL bag, Fenwal 4R5461, holds 4 cassettes | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11847993
|
Thermo Scientific™
4000372 |
Frames, liquid phase; Bag capacity 500mL, Fenwal 4R5462, holds 4 cassettes | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
116.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15511701
|
Thermo Scientific™
4000379 |
Canister cane storage, vapor phase; 2mL, 4mL, 5mL vial and straw cane with 8 canisters | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
381.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12790348
|
Thermo Scientific™
4000610 |
Cassettes; Bag Capacity 50mL, Fenwal 4R9951 swing arm canister | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15247476
|
Thermo Scientific™
4000616 |
Platform dividers; 50mL Fenwal 4R9951 for frames and canisters | CryoPlus 1 |
1860.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15227476
|
Thermo Scientific™
4000660 |
Frames, vapor phase; Bag Capacity 50mL, Fenwal 4R9951, holds 6 cassettes | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
107.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15366524
|
Thermo Scientific™
4000670 |
Frames, Liquid Phase; Bag Capacity 50mL, Fenwal 4R9951, holds 7 cassettes | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
123.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15855232
|
Thermo Scientific™
1950831 |
Sliding canister for 25mL bag | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
25.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
Maximize capacity and protect sample integrity. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Canisters, Frames and Dividers are for use with CryoPlus LN2 cryopreservation storage systems. Ideal for storing blood, blood components and bone marrow.
Frames (liquid)
- 50mL bag capacity, Fenwal 4R9951, holds 7 canisters
- 250mL bag capacity, Fenwal 4R5461, holds 4 canisters
- 500mL bag capacity, Fenwal 4R5462, holds 4 canisters
- 500mL bag capacity, Gambro DF-200, holds 4 canisters
- 700mL bag capacity, Gambro DF-700, holds 4 canisters
Canisters
- 50mL bag capacity, Fenwal 4R9951, swing arm canister
- 250mL bag capacity, Fenwal 4R5461, sliding canister
- 500mL bag capacity, Fenwal 4R5462, sliding canister
- 500mL bag capacity, Gambro DF-200, sliding canister
- 500mL bag capacity, Gambro DF-200, swing arm canister
- 700mL bag capacity, Gambro DF-700, sliding arm canister
- 700mL bag capacity, Gambro DF-700, swing arm canister
Platform Dividers
- 50mL Fenwal 4R9951 for frames and canisters
- 250mL Fenwal 4R5461 for frames and canisters
- 500mL Fenwal 4R5462 for frames and canisters
- 500mL Gambro DF-200 for frames and canisters
- 700mL Gambro DF-700 for frames and canisters
- Warranty varies by country, please contact us for details