Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers and Frames
Incorporate Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers and Frames with CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage systems for a complete storage solution.
338.69€ - 746.72€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10192054
|
Thermo Scientific™
4000056 |
4 in. | CryoPlus 1, rack # 4000005 |
338.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10673175
|
Thermo Scientific™
4000060 |
3.5 in. | CryoPlus 1 and 2, Racks 4000001, 4000002, 4000379 |
386.93€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15104649
|
Thermo Scientific™
4000061 |
5 in. | CryoPlus 1 and 2, racks 4000003, 4000004, 4000011 |
410.04€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10642425
|
Thermo Scientific™
4000063 |
3.5 in. | CryoPlus 3, racks 4000001, 4000002 |
489.44€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10556654
|
Thermo Scientific™
4000066 |
3.5 in. | CryoPlus 4, racks 4000001, 4000002, 40000379 |
687.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15196395
|
Thermo Scientific™
4000067 |
5 in. | CryoPlus 4, racks 4000003, 4000004, 4000011 |
746.72€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15865232
|
Thermo Scientific™
4000068 |
4 in. | CryoPlus 4, racks 4000005 |
521.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Incorporate Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers and Frames with CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage systems for a complete storage solution.
Vertical
- 5.0 inch riser for rack model no. 4000011
Square
- 3.5 inch riser for rack model no. 4000001
- 3.5 inch riser for rack model no. 4000002
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000005
- 5.0 inch riser for rack model no 4000003
- 5.0 inch riser for rack model no. 4000004
SUC-1 (Canister Cane Storage)
- 3.5 inch riser for rack model no. 4000379
Arrowhead
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000097
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000100
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000101
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000108
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000109
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000110
- 4.0 inch riser for rack model no. 4000111
Frames
- Bag capacity 50mL, Fenwal 4R9951, 6 places for cassettes
- Bag capacity, 250mL, Fenwal 4R5461, 4 places for cassettes
- Bag capacity, 500mL, Fenwal 4R5462, 4 places for cassettes
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
Riser | |
500 mL | |
Racks |