Learn More
Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters
Codice prodotto. 12750348 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Cryo Cane
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12.5 mm dia. Cryo Tubes
2 Ampules
6 Ampules
9.2 and 10 mL Goblets
Dimensione della confezione:
6 fiale
Pezzo
Codice prodotto. 12750348
Marca: Thermo Scientific™ 4000217
Maximize storage capacities in the laboratory by using these Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
Maximize storage capacities using Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
Maximize your cryopreservation storage capacities with a range of vials, canes and canisters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Aluminum
Tipo Cryo Cane
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore Silver
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12.5 mm dia. Cryo Tubes
Capacità Cryotubes