Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX70 Specimen Chucks
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
20mm Specimen Chuck, Aluminum
30mm Specimen Chuck, Gold
30mm Specimen Chuck, Green
30mm Specimen Chuck, Red
40mm Specimen Chuck, Aluminum
60mm Specimen Chuck, Aluminum
Specimen Chucks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Specimen Chucks |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cryostat NX50, NX70 |