Learn More
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Le Eppendorf CryoStorage Vials sfruttano una codifica a 3 livelli del SafeCode system (datamatrix code, barcode e testo in chiaro) per consentire un'identificazione sicura dei campioni. Fino a 96 provette pre-etichettate sono già pre-sistemate in rack e pretappate (da 0,5 mL a 4,0 mL) per applicazioni di conservazione.
Marca:  Eppendorf™ 0030079485
776.69 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21935" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16456879
  • 823.28€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • è codifica a 3 livelli per un'identificazione sicura del campione
  • La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura dei codici in condizioni di sicurezza fino al 30 % dei codici danneggiati
  • Intervallo di temperatura: -196 °C (fase del gas di LN2) a +121 °C
  • Realizzato da un polipropilene vergine d'alta qualità nella camera bianca di classe VIII per la massima purezza del campione
  • Pre tappate e pre-sistemate in rack per un utilizzo conveniente.
  • Ulteriori informazioni sulle provette sono riportate nella Eppendorf website per finalità di documentazione
  • Importazione diretta in Eppendorf eLABInventory e eLABJournal software per un utilizzo conveniente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polypropylene
2.0 mL
Yes
2D SafeCode
Coded Cryobank Vial System
Sí
48
Yes
480 (10 Racks of 48 Vials)