Learn More
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Le Eppendorf CryoStorage Vials sfruttano una codifica a 3 livelli del SafeCode system (datamatrix code, barcode e testo in chiaro) per consentire un'identificazione sicura dei campioni. Fino a 96 provette pre-etichettate sono già pre-sistemate in rack e pretappate (da 0,5 mL a 4,0 mL) per applicazioni di conservazione.
Marca: Eppendorf™ 0030079418
1415.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24325" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- è codifica a 3 livelli per un'identificazione sicura del campione
- La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura dei codici in condizioni di sicurezza fino al 30 % dei codici danneggiati
- Intervallo di temperatura: -196 °C (fase del gas di LN2) a +121 °C
- Realizzato da un polipropilene vergine d'alta qualità nella camera bianca di classe VIII per la massima purezza del campione
- Pre tappate e pre-sistemate in rack per un utilizzo conveniente.
- Ulteriori informazioni sulle provette sono riportate nella Eppendorf website per finalità di documentazione
- Importazione diretta in Eppendorf eLABInventory e eLABJournal software per un utilizzo conveniente
Specifica
Polypropylene | |
1.0 mL | |
Yes | |
2D SafeCode | |
Coded Cryobank Vial System |
Non-sterile | |
96 | |
Yes | |
960 (10 Racks of 96 Vials) |