Learn More
Multiroir™ Scatola per laboratorio in polistirene cristallo
Codice prodotto. p-8000358
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.09 l
0.2 l
0.42 l
1.3 l
3.7 l
10.85 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11712944
Marca: Multiroir™ 45101
Edge
Queste scatole soddisfano le diverse esigenze di conservazione. Le scatole per laboratorio in polistirene cristallino Multiroir™ sono ideali per la conservazione, lo stoccaggio e la presentazione dei prodotti. Sono realizzate in polistirene cristallino, un materiale resistente ottenuto mediante la polimerizzazione del monomero stirene CH2 = CH-Ph.
  • Transparent, stackable and highly resistant to UV
  • Integrated Label holder
  • Chemically inert plastic
  • Food contact quality
  • Funds and above have male-female reliefs that lock stacking and provide perfect storage stability
  • The tight tolerances of the fitting of the cover on the base ensure a good seal
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.09 l
Colore Trasparente
Materiale Polistirene cristallo
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione, lo stoccaggio e la presentazione di prodotti
Product Type Scatola di trasferimento per laboratorio
Quantità 10/Pk.
Dimensioni (L x P x A) L 60 x H 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 55 mm
Larghezza (sistema metrico) 45 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Altezza (sistema metrico) interno 43 mm
Peso (sistema metrico) 0.03 kg