Learn More
Rogo Sampaic™ Crystallizing Dish, 4.5 L
Resistant to acids and very aggressive mixtures.
Marca:  Rogo Sampaic™ CNN027
Codice prodotto. 15413734
  • 160.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This crystallizing dish is made of thick pressed glass and holds up to 4.5 L.
  • Resistant to acids and very aggressive mixtures
  • For use at temperatures between -270 and 250°C
Specifica
Specifica
4.5 L
Thick Pressed Glass
-270 to 250°C
240 x 123 mm