Learn More
CS-500V Power Supply
Marca:  Cleaver Scientific CS-500V
Codice prodotto. 12767135
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Yes
500 V 800 mA 300 w 110/240 V
5 to 500 V
1-800 mA
Power Supply
500 V
300 w