Learn More
CleanSpace™ Technology CST Full Face Mask
A CST Full Face Mask is designed for use with the CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) and CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012).
Marca:  CleanSpace™ Technology CST1018
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17830705
  • 431.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • A CleanSpace CST Full Face Mask clips to the power unit and provides respiratory, face and eye protection.
  • It is comprised of an outer visor, inner mask and a five-point harness to evenly support the mask and power unit and provide ease of movement.
  • Compatible with the CleanSpace PRO Power Unit (CST1002) and CleanSpace ULTRA Power Unit (CST1012).
Specifica
Specifica
500 full cycles
Clear
Full Face Mask
1 x Full Face Mask
un3481
None