Learn More
Thermo Scientific™ CTC Instruments Fixed GT Needle Syringe, 500μL
Codice prodotto. 13406886 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13406886
Marca: Thermo Scientific™ 365JL720
Thermo Scientific™ CTC Instruments Fixed GT Needle Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles and plungers are stainless steel
  • Field-proven syringe design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibro dell'ago 22 G
Product Type Fixed Needle Syringe
Modello 0.41
Volume (sistema metrico) 500 μL