Learn More
Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Headspace Syringes
Operate leak-free thanks to a dynamic seal created by a spring-in-plunger design. Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI HDHT Headspace Syringes feature the high dynamic HD plunger which compensates for different expansion coefficients, creating a better seal over a larger range of temperatures.
240.00€ - 362.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Product Type Gastight, Headspace Syringe
Pressione max 29 psig (2 bar)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15336209
Vedere i documenti
Hamilton™
209681
1 mL 23 G 1001 GF
264.00€
Pezzo
15376209
Vedere i documenti
Hamilton™
209682
1 mL 26 G 1001 GF
255.00€
Pezzo
15346209
Vedere i documenti
Hamilton™
209683
2.5 mL 23 G 1002 GF
240.00€
Pezzo
15386209
Vedere i documenti
Hamilton™
209684
2.5 mL 26 G 1002 GF
268.00€
Pezzo
15356209
Vedere i documenti
Hamilton™
209685
5 mL 23 G 1005 GF
268.00€
Pezzo
15396209
Vedere i documenti
Hamilton™
209686
5 mL 26 G 1005 GF
362.00€
Descrizione
  • Performs over a large temperature range up to 200°C
  • Needle attachment is chemically inert, eliminating detached needles due to contact with organic, and chlorinated solvents
  • Needle attachment minimizes ghost peaks for wider range of sample components to be analyzed
  • Spring-in-plunger design creates dynamic seal between plunger tip and inside of the glass barrel for leak-free operation
  • Available in volumes ranging from 1 to 5mL
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
50.8 mm
29 psig (2 bar)
200°C
20°C
5
Glue-Free
2 in.
Gastight, Headspace Syringe
392°F
68°F
1/Pk.
CTC LEAP CombiPAL Autosampler