missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ CTFE/Stainless Steel Piston Pellet for Tissue Grinders

Marca:  Kimble Chase™ 749515-5000

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11815731

  • 314.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Reusable PELLET PESTLE™, CTFE/Stainless Steel Tissue Grinders
Yes
Stainless Steel tissue grinders
Pestle for Tissue Grinder
50 mL
PTFE
210mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali