Learn More
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCA
La bilancia analitica Cubis™ II offre hardware, software e connettività completamente personalizzabili
Marca: Sartorius MCA224S-2S00-I QP99
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sistema di pesatura monolitico
- Sensori ambientali integrati
- Portacampioni singoli
- Funzionamento senza errori
- Singoli flussi di lavoro QApp
- Livellamento automatico motorizzato
- Integrità completa dei dati end-to-end
- Conformità con 21 CFR Parte 11
- Audit trail integrato
- Gestione utenti all'avanguardia
- Servizio di assistenza senza confronti
- Centro integrato per le informazioni sullo stato
- Funzioni di assistenza integrate
- Manutenzione preventiva su standard accreditati
- Per tutti i modelli fino a una capacità massima di 8.2 kg
- Ampio display TFT touchscreen a colori da 7 in. in formato 16:9 con nuova interfaccia utente
- Set di base installato in fabbrica di applicazioni software di pesatura essenziali (senza licenza) e pacchetti con applicazioni di pesatura speciali ed estensioni funzionali (con licenza)
- Funzionamento attivato tramite tasto a sfioramento, senza contatto mediante sensore IR
(Schermatura M) o sensore di movimento (opzionale), capacità di apprendimento
Servizi
10-year warranty
Specifica
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
Schermatura I, motorizzata con ionizzatore | |
Ampio display TFT touchscreen a colori a elevate prestazioni da 7 in. in formato 16:9 con nuova interfaccia utente | |
Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, software QP99 | |
Automation motorized | |
3 sec. | |
1 sec. | |
Bilancia analitica | |
425 mm | |
373 mm | |
120/240 V | |
1.0 A |
2 porte USB A, 1 porta USB B, 1 porta USB C, 1connessione RS 232 a 9 pin, 1 porta Ethernet | |
220 g | |
0.1 mg | |
English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean | |
Alluminio pressofuso, plastica PBT, vetro float Optiwhite e acciaio inox, rivestimento in alluminio | |
MCA224SIS00/nessuna schermatura | |
0°C to +40°C | |
10 anni | |
240 mm | |
8,2/10,0 kg | |
Da 100 a 240 V (± 10%) | |
Da 50 a 60 Hz (±5%) |