Learn More
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCA
GREENER_CHOICE
La bilancia analitica Cubis™ II offre hardware, software e connettività completamente personalizzabili
Marca:  Sartorius MCA124S-2S00-I QP99
Codice prodotto. 16263182
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sistema di pesatura monolitico
  • Sensori ambientali integrati
  • Portacampioni singoli
  • Funzionamento senza errori
  • Singoli flussi di lavoro QApp
  • Livellamento automatico motorizzato
  • Integrità completa dei dati end-to-end
  • Conformità con 21 CFR Parte 11
  • Audit trail integrato
  • Gestione utenti all'avanguardia
  • Servizio di assistenza senza confronti
  • Centro integrato per le informazioni sullo stato
  • Funzioni di assistenza integrate
  • Manutenzione preventiva su standard accreditati
  • Per tutti i modelli fino a una capacità massima di 8.2 kg
  • Ampio display TFT touchscreen a colori da 7 in. in formato 16:9 con nuova interfaccia utente
  • Set di base installato in fabbrica di applicazioni software di pesatura essenziali (senza licenza) e pacchetti con applicazioni di pesatura speciali ed estensioni funzionali (con licenza)
  • Funzionamento attivato tramite tasto a sfioramento, senza contatto mediante sensore IR
    (Schermatura M) o sensore di movimento (opzionale), capacità di apprendimento
Servizi
10-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Schermatura I, motorizzata con ionizzatore
Ampio display TFT touchscreen a colori a elevate prestazioni da 7 in. in formato 16:9 con nuova interfaccia utente
Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, software QP99
Automation motorized
3 sec.
1 sec
Bilancia analitica
450 mm
373 mm
120/240 V
1.0 A
2 porte USB A, 1 porta USB B, 1 porta USB C, 1connessione RS 232 a 9 pin, 1 porta Ethernet
120 g
0.1 mg
English, German, France, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean
Alluminio pressofuso, plastica PBT, vetro float Optiwhite e acciaio inox, rivestimento in alluminio
MCA124SIS00
0°C to +40°C
10 anni
240 mm
9.0-10.8 kg
Da 100 a 240 V (± 10%)
Da 50 a 60 Hz (±5%)