Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36P
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
26590.00€ - 30180.00€
Specifica
Capacità 101, 32 g
Tipo di display Color Touchscreen
Leggibilità 0.001, 0.01 mg
Tempo di stabilizzazione 3.5, 2.5 sec.
Tipo Balance
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
17947380
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCA36P-3CEU-D
MCA36P-3CEU-D
27750.00€
Pezzo
17987430
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCA36P-3CEU-D HWL
MCA36P-3CEU-D HWL
28675.00€
Pezzo
17967400
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCA36P-3CEU-D QP1
MCA36P-3CEU-D QP1
29090.00€
Pezzo
17937380
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
30025.00€
Pezzo
17977400
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCA36P-3CEU-D QP99
MCA36P-3CEU-D QP99
30180.00€
Pezzo
17947390
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCA36P-3S00-D
MCA36P-3S00-D
27410.00€
Pezzo
17907410
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCA36P-3S00-D HWL
MCA36P-3S00-D HWL
28345.00€
Pezzo
17997400
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCA36P-3S00-D QP1
MCA36P-3S00-D QP1
28755.00€
Pezzo
17957390
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
29685.00€
Pezzo
17957380
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCE36P-3CEU-D
MCE36P-3CEU-D
26925.00€
Pezzo
17957420
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCE36P-3CEU-D HWL
MCE36P-3CEU-D HWL
27855.00€
Pezzo
17967420
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCE36P-3S00-D
MCE36P-3S00-D
26590.00€
Pezzo
17917400
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
MCE36P-3S00-D HWL
MCE36P-3S00-D HWL
27520.00€
Descrizione
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
Specifica
Specifica
101, 32 g
0.001, 0.01 mg
Balance
240 mm
302 mm
Color Touchscreen
3.5, 2.5 sec.
9.4 in.
11.9 in.